Stampa…
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302731-1G PC302731-5G
APOSPC302731-1GEA 350 EUR
APOSPC302731-1G APOSPC302731-5G
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formula: C₈H₇F₅OS
Peso molecolare: 246,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652480
CAS Number: 1240257-01-5