Stampa…
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302729-5G PC302729-1G PC302729-10G
APOSPC302729-5GEA 721 EUR
APOSPC302729-5G APOSPC302729-1G APOSPC302729-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Peso molecolare: 219,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185678
CAS Number: 1214351-75-3