Stampa…
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-6-methoxybenzotrifluoride
PC302728-1G PC302728-250MG
APOSPC302728-1GEA 142 EUR
APOSPC302728-1G APOSPC302728-250MG
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₈F₃NO
Peso molecolare: 191,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185675
CAS Number: 53982-03-9