Stampa…
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302721-25G PC302721-5G PC302721-1G
APOSPC302721-25GEA 1160 EUR
APOSPC302721-25G APOSPC302721-5G APOSPC302721-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258722
CAS Number: 1017779-87-1