Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302716-5G PC302716-1G PC302716-25G
APOSPC302716-5GEA 193 EUR
APOSPC302716-5G APOSPC302716-1G APOSPC302716-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso molecolare: 224,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660305
CAS Number: 433926-48-8