Stampa…
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302712-1G PC302712-5G
APOSPC302712-1GEA 141 EUR
APOSPC302712-1G APOSPC302712-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆ClF₃O₃
Peso molecolare: 254,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832392
CAS Number: 1017779-77-9