Stampa…
3-Chloro-2,6-difluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302710-10G PC302710-5G PC302710-1G
APOSPC302710-10GEA 238 EUR
APOSPC302710-10G APOSPC302710-5G APOSPC302710-1G
3-Chloro-2,6-difluoroaniline 97%
3-Chloro-2,6-difluoroaniline
Formula: C₆H₄ClF₂N
Peso molecolare: 163,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660173
CAS Number: 287172-82-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III