Stampa…
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
PC302709-1G PC302709-5G PC302709-10G
APOSPC302709-1GEA 136 EUR
APOSPC302709-1G APOSPC302709-5G APOSPC302709-10G
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₇BrF₃NO
Peso molecolare: 270,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201052
CAS Number: 1373920-70-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III