Stampa…
(3,6-Dichloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302704-1G PC302704-5G PC302704-10G
APOSPC302704-1GEA 151 EUR
APOSPC302704-1G APOSPC302704-5G APOSPC302704-10G
(3,6-Dichloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
(3,6-Dichloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₅Cl₂FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025391
CAS Number: 916420-71-8