Stampa…
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302703-5G PC302703-1G
APOSPC302703-5GEA 159 EUR
APOSPC302703-5G APOSPC302703-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄BrCl₂F
Peso molecolare: 257,92 g/mol
Punto di fusione: 42…45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025389
CAS Number: 916420-69-4
UN: 3261
ADR: 8,II