Stampa…
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302702-25G PC302702-5G PC302702-1G
APOSPC302702-25GEA 469 EUR
APOSPC302702-25G APOSPC302702-5G APOSPC302702-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂Cl₂FN
Peso molecolare: 190,00 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025385
CAS Number: 916420-65-0