3,5-Difluoro-2-methylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302700-1G
PC302700-5G
PC302700-10G
APOSPC302700-1GEA
136
EUR
APOSPC302700-1G
APOSPC302700-5G
APOSPC302700-10G
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide 98%
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide
Formula:
C₈H₇F₂NO Peso molecolare: 171,15 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19687171 CAS Number: 1323966-37-5 |