Stampa…
5-Fluoro-3-methylindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3027-1G PC3027-250MG
APOSPC3027-1GEA 219 EUR
APOSPC3027-1G APOSPC3027-250MG
5-Fluoro-3-methylindole
5-Fluoro-3-methylindole
Formula: C₉H₈FN
Punto di fusione: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095377
CAS Number: 392-13-2