(2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₉F₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09832286 CAS Number: 1000517-01-0 |