Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302698-1G PC302698-5G
APOSPC302698-1GEA 168 EUR
APOSPC302698-1G APOSPC302698-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₈H₇F₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832287
CAS Number: 1017778-05-0
UN: 3265
ADR: 8,III