Stampa…
2-Methyl-5-(pentafluorothio)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302697-1G PC302697-5G
APOSPC302697-1GEA 350 EUR
APOSPC302697-1G APOSPC302697-5G
2-Methyl-5-(pentafluorothio)aniline 98%
2-Methyl-5-(pentafluorothio)aniline
Formula: C₇H₈F₅NS
Peso molecolare: 233,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652447
CAS Number: 623943-52-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III