2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₈BrF₃O Punto di fusione: 34…37 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660318 CAS Number: 685126-88-9 UN: 3261 ADR: 8,II |