Stampa…
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302693-5G PC302693-1G
APOSPC302693-5GEA 132 EUR
APOSPC302693-5G APOSPC302693-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 95%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972912
CAS Number: 771582-58-2