Stampa…
2,5-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302691-10G PC302691-5G PC302691-1G
APOSPC302691-10GEA 237 EUR
APOSPC302691-10G APOSPC302691-5G APOSPC302691-1G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde
Formula: C₁₀H₆F₆O₂
Punto di fusione: 36…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660316
CAS Number: 180134-14-9