Stampa…
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302690-10G PC302690-5G PC302690-1G
APOSPC302690-10GEA 440 EUR
APOSPC302690-10G APOSPC302690-5G APOSPC302690-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115970
CAS Number: 886500-35-2
UN: 3265
ADR: 8,II