Stampa…
2-Fluoro-5-toluoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC302689-10G PC302689-5G
APOSPC302689-10GEA 328 EUR
APOSPC302689-10G APOSPC302689-5G
2-Fluoro-5-toluoyl chloride
2-Fluoro-5-toluoyl chloride
Formula: C₈H₆ClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973776
CAS Number: 135564-61-3