Stampa…
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302687-1G PC302687-5G
APOSPC302687-1GEA 314 EUR
APOSPC302687-1G APOSPC302687-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₅F₄N
Peso molecolare: 203,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687195
CAS Number: 1323966-20-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III