Stampa…
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302685-1G PC302685-5G
APOSPC302685-1GEA 350 EUR
APOSPC302685-1G APOSPC302685-5G
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 98%
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formula: C₇H₄F₆O₂S
Peso molecolare: 266,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652494
CAS Number: 1240257-15-1