2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC302684-1G
PC302684-5G
PC302684-250MG
APOSPC302684-1GEA
348
EUR
APOSPC302684-1G
APOSPC302684-5G
APOSPC302684-250MG
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formula:
C₇H₄F₆OS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16652493 CAS Number: 1240257-02-6 |