Stampa…
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302683-5G PC302683-1G
APOSPC302683-5GEA 364 EUR
APOSPC302683-5G APOSPC302683-1G
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride 97%
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride
Formula: C₈H₆ClFO
Peso molecolare: 172,59 g/mol
Punto di fusione: 43…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115879
CAS Number: 59189-98-9
UN: 3261
ADR: 8,II