2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₉H₃F₇O₂ Punto di fusione: 111…114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09258669 CAS Number: 1017777-41-1 |