Stampa…
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302681-10G PC302681-5G PC302681-1G
APOSPC302681-10GEA 263 EUR
APOSPC302681-10G APOSPC302681-5G APOSPC302681-1G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₃F₇O
Peso molecolare: 260,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258668
CAS Number: 1017777-37-5