Stampa…
(2-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302680-1G PC302680-5G PC302680-10G
APOSPC302680-1GEA 159 EUR
APOSPC302680-1G APOSPC302680-5G APOSPC302680-10G
(2-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₃
Peso molecolare: 216,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258720
CAS Number: 1017779-85-9