Stampa…
3,5-Difluoro-2-ethoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethoxy-3,5-difluorobenzonitrile
PC302679-10G PC302679-5G PC302679-1G
APOSPC302679-10GEA 282 EUR
APOSPC302679-10G APOSPC302679-5G APOSPC302679-1G
3,5-Difluoro-2-ethoxybenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-2-ethoxybenzonitrile
Formula: C₉H₇F₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258716
CAS Number: 1017779-80-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III