Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302675-5G PC302675-1G
APOSPC302675-5GEA 136 EUR
APOSPC302675-5G APOSPC302675-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 223,58 g/mol
Punto di fusione: 155…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025362
CAS Number: 916420-45-6