Stampa…
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoyl chloride
PC302674-1G PC302674-5G PC302674-10G
APOSPC302674-1GEA 350 EUR
APOSPC302674-1G APOSPC302674-5G APOSPC302674-10G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoyl chloride 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₂F₅OS
Peso molecolare: 301,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22988932
CAS Number: 1431329-83-7