Stampa…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)-benzaldehyde
PC302673-1G PC302673-5G
APOSPC302673-1GEA 40.8 EUR
APOSPC302673-1G APOSPC302673-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄ClF₃O
Peso molecolare: 208,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112538
CAS Number: 82096-91-1