Stampa…
2,6-Difluoro-3-methoxyphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Difluor-3-hydroxyanisole
PC302669-10G PC302669-5G
APOSPC302669-10GEA 282 EUR
APOSPC302669-10G APOSPC302669-5G
2,6-Difluoro-3-methoxyphenol 98%
2,6-Difluoro-3-methoxyphenol
Formula: C₇H₆F₂O₂
Punto di fusione: 73…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115907
CAS Number: 886498-60-8