Stampa…
2,4-Difluoro-3-methoxyphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302664-10G PC302664-5G PC302664-1G
APOSPC302664-10GEA 410 EUR
APOSPC302664-10G APOSPC302664-5G APOSPC302664-1G
2,4-Difluoro-3-methoxyphenol 98%
2,4-Difluoro-3-methoxyphenol
Formula: C₇H₆F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115938
CAS Number: 886499-27-0