Stampa…
2,3-Dichloro-6-fluoroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302657-5G PC302657-1G
APOSPC302657-5GEA 224 EUR
APOSPC302657-5G APOSPC302657-1G
2,3-Dichloro-6-fluoroanisole 98%
2,3-Dichloro-6-fluoroanisole
Formula: C₇H₅Cl₂FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832260
CAS Number: 1017777-48-8