Stampa…
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302656-5G PC302656-1G
APOSPC302656-5GEA 224 EUR
APOSPC302656-5G APOSPC302656-1G
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline
Formula: C₇H₄Cl₂F₃N
Peso molecolare: 180,01 g/mol
Punto di fusione: 52…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832261
CAS Number: 1017777-51-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III