Stampa…
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302655-10G PC302655-5G PC302655-1G
APOSPC302655-10GEA 228 EUR
APOSPC302655-10G APOSPC302655-5G APOSPC302655-1G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Peso molecolare: 259,01 g/mol
Punto di fusione: 94…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660270
CAS Number: 25922-43-4