Stampa…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302651-10G PC302651-5G PC302651-1G
APOSPC302651-10GEA 224 EUR
APOSPC302651-10G APOSPC302651-5G APOSPC302651-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline
Formula: C₇H₇ClFN
Peso molecolare: 159,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660187
CAS Number: 702640-48-0