Stampa…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302650-5G PC302650-1G
APOSPC302650-5GEA 277 EUR
APOSPC302650-5G APOSPC302650-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrClFO
Peso molecolare: 253,50 g/mol
Punto di fusione: 47…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115950
CAS Number: 886499-73-6
UN: 3261
ADR: 8,II