Stampa…
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302649-10G PC302649-5G PC302649-1G
APOSPC302649-10GEA 306 EUR
APOSPC302649-10G APOSPC302649-5G APOSPC302649-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₄
Punto di fusione: 99…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660285
CAS Number: 886502-37-0