Stampa…
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(trifluoromethyl)phenetyl alcohol
PC302647-1G PC302647-5G
APOSPC302647-1GEA 181 EUR
APOSPC302647-1G APOSPC302647-5G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₉H₉F₃O₂
Peso molecolare: 206,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13196587
CAS Number: 1206593-24-9