Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302645-1G PC302645-5G PC302645-10G
APOSPC302645-1GEA 50.9 EUR
APOSPC302645-1G APOSPC302645-5G APOSPC302645-10G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆ClF₃O₃
Peso molecolare: 254.59 g/mol
Punto di fusione: 61…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660251
CAS Number: 886501-02-6