Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302644-5G PC302644-1G PC302644-25G
APOSPC302644-5GEA 159 EUR
APOSPC302644-5G APOSPC302644-1G APOSPC302644-25G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrClF₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115840
CAS Number: 886496-75-9
UN: 3265
ADR: 8,II