Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302643-1G PC302643-5G
APOSPC302643-1GEA 180 EUR
APOSPC302643-1G APOSPC302643-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆ClF₃O₃
Punto di fusione: 42…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660313
CAS Number: 433938-70-6