Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302641-10G PC302641-5G PC302641-1G
APOSPC302641-10GEA 224 EUR
APOSPC302641-10G APOSPC302641-5G APOSPC302641-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylaniline 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylaniline
Formula: C₇H₇ClFN
Peso molecolare: 159,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660170
UN: 2810
ADR: 6.1,III