Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302640-10G PC302640-5G
APOSPC302640-10GEA 408 EUR
APOSPC302640-10G APOSPC302640-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrClFO
Peso molecolare: 253,50 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115945
CAS Number: 886499-54-3
UN: 3261
ADR: 8,III