Stampa…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302638-10G PC302638-5G PC302638-1G
APOSPC302638-10GEA 246 EUR
APOSPC302638-10G APOSPC302638-5G APOSPC302638-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆ClF₃O
Peso molecolare: 210,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660322
CAS Number: 886503-84-0
UN: 3272
ADR: 3,III