Stampa…
2,3-Difluoro-p-toluidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Difluoro-4-methylaniline
PC302637-5G PC302637-1G
APOSPC302637-5GEA 144 EUR
APOSPC302637-5G APOSPC302637-1G
2,3-Difluoro-p-toluidine
2,3-Difluoro-p-toluidine
Formula: C₇H₇F₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660321
CAS Number: 886503-79-3