Stampa…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302635-25G PC302635-5G PC302635-1G PC302635-10G
APOSPC302635-25GEA 0 EUR
APOSPC302635-25G APOSPC302635-5G APOSPC302635-1G APOSPC302635-10G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅ClFN
Peso molecolare: 169,59 g/mol
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660186
CAS Number: 886502-19-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III