(6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Formula:
C₉H₈ClFO₃ Peso molecolare: 218.61 g/mol Punto di fusione: 134…137 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09832273 CAS Number: 1017777-83-1 |